Principaux documents
Z650463
Hirschmann® measuring cylinders, Class B
volume 5000 mL, accuracy: 37.5 mL, amber graduations
1 EA
405,00 €
405,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
405,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
405,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
hexagonal glass base
Caractéristiques
subdivision 50 mL
Fabricant/nom de marque
Hirschmann 220 01 97
Disponibilité
available only in EU
Plage de mesure du volume
5000 mL, accuracy: 37.5 mL
Longueur
650 mm
Couleur
amber graduations
Description générale
With spout and short line graduation. Calibrated to contain (TC, IN) according to DIN 12 680 T1.
Informations légales
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.