Z324396
BRAND® BLAUBRAND® measuring cylinder
volume 1000 mL, subdivision, 10 mL
Synonyme(s) :
Laboratory measuring cylinder
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3
Caractéristiques
subdivision 10 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND 32162
Plage de mesure du volume
1000 mL
Hauteur
465 mm