BR143356
BRAND® tubing
I.D. 4, O.D. 6, W 1.0 mm
Synonyme(s) :
Tubing
60,00 €
About This Item
60,00 €
Produits recommandés
Matériaux
silicone
Fabricant/nom de marque
BRAND 143356
D.I.
4
Longueur
25 m
D.E.
6
Largeur
1.0 mm