Principaux documents
Z568716
Sigma-Aldrich
Aldrich® combustion apparatus black paper sample wrappers
sample L × W 32 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
100 EA
142,00 €
142,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
142,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
142,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 100 ea
Description générale
Absorb heat quickly for infrared ignition. Sample area 32 x 30 mm, with 8 x 38 mm extending strip as fuse for ignition.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC