Principaux documents
Z568694
Sigma-Aldrich
Aldrich® combustion apparatus flask, with stopper and pinch clamp
capacity 1000 mL
1 EA
436,00 €
436,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
436,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
436,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
conical
single-neck
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Stopper
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
1000 mL
Description générale
Heavy-wall borosilicate glass conical flask with 35/25 ball joint stopper. Use with a detachable platinum sample carrier suspended from the stopper hook. Pinch clamp holds stopper in place during combustion.
Order platinum carrier and sample wrappers separately.
Based on a design by C.L. Ogg, R.B. Kelly, and J.A. Connelly. See Microchemical Techniques, N.D. Cheronis, Ed. Interscience, 1962, pp 427-433.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC