Principaux documents
Z568708
Sigma-Aldrich
Aldrich® combustion apparatus platinum sample carrier
pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
Combustion Apparatus
1 EA
1 590,00 €
1 590,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 590,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
1 590,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea
Description générale
Has a basket on lower end that holds the paper-wrapped sample.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC