Principaux documents
Z568260
Sigma-Aldrich
Aldrich® filtering flask, heavy-wall
capacity 1,000 mL, neck joint: ST/NS 29/32
1 EA
99,80 €
99,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
99,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
99,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom flask
Joint
joint: ST/NS neck29/32
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
1,000 mL
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC