Principaux documents
Z532185
Sigma-Aldrich
Aldrich® single bank manifold with glass stopcocks
Manifold with vacuum-gauge port, positions, 5
1 EA
935,00 €
935,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
935,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161501
Nomenclature NACRES :
NB.79
935,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
positions 5
Longueur
500 mm
Description générale
Single bank manifolds come with 4 mm bore glass stopcocks.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC