Principaux documents
Z517259
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Friedrichs coil condenser
Overall H 410 mm, joint: ST/NS 24/40
1 EA
787,00 €
787,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
787,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
787,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
D.E.
54 mm
H totale
410 mm
Description générale
The molded spiral condensing tube around the inner coil creates additional surface area for improved efficiency.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC