Principaux documents
Z530948
Sigma-Aldrich
Aldrich® Liebig condenser
Overall H 60 mm, joint: ST/NS 14/20
1 EA
79,40 €
79,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
79,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
79,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS14/20
H totale
60 mm
Catégories apparentées
Description générale
Condensers have a standard taper female joint and a lower male drip tip-joint.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC