Principaux documents
Z243574
Sigma-Aldrich
Aldrich® dual bank manifold with glass stopcocks
positions, 5
Synonyme(s) :
Dual Bank Manifold, Glass Stopcock Manifold, Glass Stopcocks Manifold
1 EA
1 630,00 €
1 630,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 630,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161501
Nomenclature NACRES :
NB.79
1 630,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
positions 5
Longueur
500 mm
Catégories apparentées
Description générale
4 mm bore glass stopcocks.
replacement stopcock is Z681504
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pièce de rechange