Principaux documents
Z509477
Support stand with rod
Standard, base size 6 in. × 11 in.
1 EA
58,60 €
58,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
58,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.35
58,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Taille de la base
6 in. × 11 in.
Tige, diam. × L
1/2 in. × 36 in.
Description générale
Base is steel with black enamel finish. Removable rod is zinc-plated steel. Heavy-duty styles have an added steel plate on the back for extra weight.