Principaux documents
Z177288
Sigma-Aldrich
Stainless steel clamp
Overall L 8 1/2 in.
1 EA
98,50 €
98,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
98,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122413
Nomenclature NACRES :
NB.35
98,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art H18354-0000
L totale
8 1/2 in.
Description générale
Tri-grip, 0 to 1 in. opening range. Has spring-action opening with flat wing-head screw for clamping. Jaws covered with rubber tubing.