Principaux documents
Z509485
Support stand with rod
base size 4 in. × 6 in., Heavy duty
1 EA
39,10 €
39,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
39,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.35
39,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Taille de la base
4 in. × 6 in.
Tige, diam. × L
5/16 in. × 18 in.
Description générale
Base is steel with black enamel finish. Removable rod is zinc-plated steel. Heavy-duty styles have an added steel plate on the back for extra weight.