Principaux documents
Z508578
Ace polished shaft
diam. × L 19 mm × 700 mm, with button
1 EA
310,00 €
310,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
310,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.72
310,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass
Caractéristiques
for flask size 22 L
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 8076-05
Diam. × L
19 mm × 700 mm