Principaux documents
SYNA611420
Synthware straight vacuum adapter with glass stopcock
male joint: ST/NS 14/20
Synonyme(s) :
Synthware A611420, glass adapter with stopcock
1 EA
48,30 €
48,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
48,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.51
48,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
male joint: ST/NS14/20
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware A611420
Description générale
Used to regulate the flow of gases or liquids into reaction systems. Stopcock has a bore of 2 mm.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.