Principaux documents
Z517348
Sigma-Aldrich
Aldrich® large capacity fritted filter funnel
capacity 1 L, joint: ST/NS 29/32
1 EA
497,00 €
497,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
497,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.43
497,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
fritted
Joint
joint: ST/NS29/32
Fabricant/nom de marque
Aldrich
Capacité
1 L
Diam. × H
95 mm × 340 mm
Diam. du disque
90 mm
Diam. du filtre
90 mm
Diam. du fritté
90 mm
Catégories apparentées
Description générale
Filter large volumes of air and moisture-sensitive compounds quickly. With porosity C frit, 75 mm O-ring top and 24/40 or 29/32 bottom joint. Choose the appropriate 75 mm O-ring top/joint size to fit. The O-ring top and Stainless steel clamps are sold separately.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC