Principaux documents
Z419958
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnels with PTFE needle valve
Jacketed, capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
funnel glass, glass funnel, glass funnels
1 EA
868,00 €
868,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
868,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
868,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: ST/NS24/40
Hauteur
500 mm
Capacité
250 mL
Catégories apparentées
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC