Principaux documents
Z406635
Sigma-Aldrich
Borosilicate glass stirrer blade
W × L 19 mm × 48 mm
1 EA
13,80 €
13,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
13,80 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.72
13,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass
Description
for shafts with button
Caractéristiques
fits shaft o.d. 10 mm
for flask size 100 ‑ 500 mL
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 8083-04
Larg. × L
19 mm × 48 mm