Principaux documents
Z406643
Sigma-Aldrich
Borosilicate glass stirrer blade
W × L 19 mm × 60 mm
1 EA
14,10 €
14,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
14,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.72
14,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass
Description
for shafts with button
Caractéristiques
fits shaft o.d. 10 mm
for flask size 250 ‑ 500 mL
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 8083-08
Larg. × L
19 mm × 60 mm