Principaux documents
Z404381
IKA® stirring elements
Centrifugal (extendable blades), stainless steel
1 EA
205,00 €
205,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
205,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.72
205,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
IKA 0756900
Taille de l'axe
8 mm × 350 mm
Diam. de l'agitateur
15-60 mm
Description générale
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
Informations légales
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG