Principaux documents
Z238732
PTFE blade for stirrer shafts
blade diam. 75 mm
1 EA
10,50 €
10,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
10,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.72
10,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Cowie 002.1075.1
Diam. de la pale
75 mm
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1