Documents
Z215236
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 550 mm, blade diam. 100 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.72
Matériaux
PTFE
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Cowie 005.355.2
Longueur
550 mm
Diam. de la pale
100 mm
Diam. de l'axe
9.5 mm