Principaux documents
BAF116330000
Spray pump bottles
capacity 250 mL
Synonyme(s) :
bottle pump, spray bottle
12 EA
114,00 €
114,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
114,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103209
Nomenclature NACRES :
NB.17
114,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear bottle
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F11633-0000
Capacité
250 mL
Description générale
To use this low-density plunger polyethylene (LDPE) bottle, simply press the plunger to dispense a misty spray. Clear cap helps prevent evaporation and accidental leaks.