Documents
Z180645
ACE mini-blade
fits shaft o.d., 5 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41103800
Nomenclature NACRES :
NB.72
Matériaux
PTFE
Caractéristiques
fits shaft o.d. 5 mm
for flask size 50 ‑ 250 mL
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 9542-10
Diamètre
5 mm