Z179507
Colonnes de chromatographie Michel-Miller
L × I.D. 450 mm × 51 mm
About This Item
Produits recommandés
Taille de la protection
B or BB
Qualité
for chromatography
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 5795-24
Paramètres
100 psi max. pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
L × D.I.
450 mm × 51 mm
Raccords
#11 Ace-Thred
Description générale
Pour la chromatographie basse pression à haute performance (HPLPLC). La géométrie des colonnes assure une introduction de l′échantillon en tête de colonne sous forme d′une bande fine et une élution de celui-ci sans élargissement de bande ou distorsion de pics. La forme conique des trois colonnes les plus grandes permet une réduction des différences entre les voies internes et évite la formation de volumes morts qui peuvent intervenir avec des raccords conventionnels. A utiliser avec des coupleurs en PTFE, des ports d′injection, et des adaptateurs de raccords d′extrémités sans O-rings. Conçue pour travailler à pression élevée et devant toujours être utilisée avec l′écran de sécurité en plastique spécifié. Les colonnes sont recouvertes d′époxy pour éviter tout risque d′ébréchure ou de casse. Utiliser le disque de papier filtre pour maintenir la phase. Le DI des colonnes est mesuré à l′endroit le plus large; la longueur effective est la distance mesurée entre les filetages. Construite en verre borosilicaté. Les raccords de colonnes et adaptateurs sont à commander séparément. *enregistré sous le numéro de licence U.S. 4 131 547.