Principaux documents
Z121517
Sigma-Aldrich
Aldrich® cold-trap with ball joint
joint: SJ 65/40
1 EA
665,00 €
665,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
665,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
665,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint: SJ65/40
Catégories apparentées
Description générale
Trap 7 cm I.D. × 30 cm Length, overall 75 mm O.D. × 470 mm Length, 20 mm O.D. side tubes. Includes pinch clamp.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pièce de rechange