Principaux documents
Z126071
Ace vacuum trap with threaded nylon bushing
O.D. 32 mm, L 250 mm, inner tube O.D. 14 mm
1 EA
127,00 €
127,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
127,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
127,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 8746-12
Longueur
250 mm
D.E.
32 mm
D.E. du tube interne
14 mm