Principaux documents
Z284521
Sigma-Aldrich
Aldrich® large-capacity cold trap
bulb capacity 1,000 mL, with 50 mm O-ring joint
1 EA
1 050,00 €
1 050,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
1 050,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
1 050,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
D.E. du bulbe
130 mm
Capacité du bulbe
1,000 mL
Catégories apparentées
Description générale
With removable cold-fingers and a choice of 55/50 joint or 50 mm O-ring joint. Traps with O-ring joint include pinch clamp. Use with or without dry ice to condense and collect in trap. Dewar flask F9651 is recommended for use with 500 mL capacity cold traps.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC