W519308
3-Methyl-3-buten-1-ol
≥97%
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Pureté
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.433 (lit.)
Point d'ébullition
130-132 °C (lit.)
Densité
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fruity
Chaîne SMILES
CC(=C)CCO
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h6H,1,3-4H2,2H3
Clé InChI
CPJRRXSHAYUTGL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup