W238902
2,6-Dimethyl-5-heptenal
stabilized, FCC, FG
Synonyme(s) :
Melonal
47,40 €
About This Item
47,40 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Description
may contain a suitable antioxidant
Essai
85%
Contient
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
pb
116-124 °C/100 mmHg (lit.)
Densité
0.851 g/mL at 25 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cucumber; green; melon; sweet; watermelon
Chaîne SMILES
CC(CC\C=C(\C)C)C=O
InChI
1S/C9H16O/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10/h5,7,9H,4,6H2,1-3H3
Clé InChI
YGFGZTXGYTUXBA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Food volatile compounds facilitating HII mesophase formation: solubilization and stability.: This 2011 study explores the role of food volatile compounds, including 2,6-dimethyl-5-heptenal, in facilitating the formation and stability of HII mesophase, a structure relevant in food chemistry and material science (Amar-Zrihen et al., 2011).
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
143.6 °F
Point d'éclair (°C)
62 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter