307963
2,6-Dimethyl-5-heptenal
technical grade, 80%
Synonyme(s) :
Melonal
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
80%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
Point d'ébullition
116-124 °C/100 mmHg (lit.)
Densité
0.879 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CC(CC\C=C(\C)C)C=O
InChI
1S/C9H16O/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10/h5,7,9H,4,6H2,1-3H3
Clé InChI
YGFGZTXGYTUXBA-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
143.6 °F
Point d'éclair (°C)
62 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter