W508101
1-Methyl-1,4-cyclohexadiene
≥96%, stabilized
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Essai
≥96%
Contient
BHT as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.471 (lit.)
pb
114-115 °C (lit.)
Densité
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
faint
Chaîne SMILES
CC1=CCC=CC1
InChI
1S/C7H10/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Clé InChI
QDXQAOGNBCOEQX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup