Principaux documents
216151
Sigma-Aldrich
1-Methoxy-1,4-cyclohexadiene
technical grade, 85%
Synonyme(s) :
2,5-Dihydroanisole
25 G
493,00 €
493,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
493,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.15
Beilstein:
1925467
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
493,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
85%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.475 (lit.)
pb
148-150 °C (lit.)
Densité
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
Chaîne SMILES 
COC1=CCC=CC1
InChI
1S/C7H10O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Clé InChI
RGXIXVNKYUAKHS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-Methoxy-1,4-cyclohexadiene reacts with RuCl3·xH2O in an alcohol solvent to give [RuCl26-C6H5OR)2 (R = Me, Et or HOCH2CH2)[1].
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
96.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
36 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
A Convenient One-Pot Synthesis of a Functionalized-Arene Ruthenium Half-Sandwich Compound [RuCl2 (?6-C6H5OCH2CH2OH)] 2.
Soleimannejad J and White C.
Organometallics, 24(10), 2538-2541 (2005)