Principaux documents
W501700
Sigma-Aldrich
Furfuryl butyrate
≥99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.19
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
638
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.130
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.459 (lit.)
pb
129-130 °C/52 mmHg (lit.)
Densité
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
grape; fruity
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C9H12O3/c1-2-4-9(10)12-7-8-5-3-6-11-8/h3,5-6H,2,4,7H2,1H3
Clé InChI
IXISGRHWGVGCAK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
91 °C - closed cup