TC-50L-BK
Bulk Reagent Diluents - ABO & RHD (Rh) Specificities
ABO Reagent Diluent
Synonyme(s) :
ABO Reagent Diluent
About This Item
Produits recommandés
Forme d'anticorps
unpurified
Niveau de qualité
Forme
liquid
Conditionnement
pack of 50 L
Concentration
8-12 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Description générale
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
Product formulation examined according to Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable