113200
Anti-α-Actin Mouse mAb (1A4)
liquid, clone 1A4, Calbiochem®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A4, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
baboon, rabbit, human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACTA1(58)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (see comments)
Paraffin Sections (1:50-1:75)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Fibroblasts, striated muscle, or myocardium
Smooth muscle cells of blood vessels and parenchymal tissue of intestine, testis, or ovary
Autres remarques
Skalli, O., et al. 1989. J. Histochem. Cytochem37, 315.
Skalli, O., et al. 1986. J. Cell. Biol. 103, 2787.
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable