Documents
W334618
Sigma-Aldrich
Furfuryl propionate
≥98%, FG
Synonyme(s) :
Furfuryl propanoate, NSC 35556
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.16
Numéro FEMA:
3346
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
10646
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.062
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
Point d'ébullition
195-196 °C (lit.)
Densité
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
spicy; fruity; sweet
Chaîne SMILES 
CCC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C8H10O3/c1-2-8(9)11-6-7-4-3-5-10-7/h3-5H,2,6H2,1H3
Clé InChI
LGBXNZSSTFWRFS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup