Principaux documents
W393118
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl tiglate
≥97%, stabilized, FG
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.26
Numéro FEMA:
3931
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.559
Source biologique
synthetic
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Essai
≥97%
Contient
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.46 (lit.)
pb
105 °C/5 mmHg (lit.)
Densité
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; earthy; vegetable; herbaceous
Chaîne SMILES 
CC\C=C/CCOC(=O)\C(C)=C\C
InChI
1S/C11H18O2/c1-4-6-7-8-9-13-11(12)10(3)5-2/h5-7H,4,8-9H2,1-3H3/b7-6-,10-5+
Clé InChI
JNWQKXUWZWKUAY-JQEGGOPCSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Odor at 1%
Taste at 1-5 ppm
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Yu Cao et al.
Insects, 11(7) (2020-07-08)
Thrips hawaiiensis is a common thrips pest of various plant flowers with host preference. Plant volatiles provide important information for host-searching in insects. We examined the behavioral responses of T. hawaiiensis adults to the floral volatiles of Gardenia jasminoides Ellis
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 25, 78-78 (2000)