W332801
2-Acetylthiazole
≥99%, FG
Synonyme(s) :
1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanone, 2- acetyl-1,3-thiazole
48,80 €
About This Item
48,80 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.548 (lit.)
pb
89-91 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
hazelnut; nutty; peanut; popcorn; roasted
Chaîne SMILES
CC(=O)c1nccs1
InChI
1S/C5H5NOS/c1-4(7)5-6-2-3-8-5/h2-3H,1H3
Clé InChI
MOMFXATYAINJML-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup