W385409
3-Mercapto-3-methylbutan-1-ol
≥98%, FG
Synonyme(s) :
3-Mercapto-3-methylbutanol
190,00 €
About This Item
190,00 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.480
Densité
0.985 g/mL at 20 °C
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
meaty
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(S)CCO
InChI
1S/C5H12OS/c1-5(2,7)3-4-6/h6-7H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
GBCGIJAYTBMFHI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable