Principaux documents
W329800
Sigma-Aldrich
3-Mercapto-2-butanone
≥95%, FG
Synonyme(s) :
3-sulfanylbutan-2-one
W329800-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
202,00 €
1 KG
1 340,00 €
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W329800-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
202,00 €
1 KG
1 340,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(SH)COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.17
Numéro FEMA:
3298
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11497
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.047
Nomenclature NACRES :
NA.21
47,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Essai
≥95%
pb
48-49 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
meaty; onion; roasted; sulfurous
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(S)C(C)=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-3(5)4(2)6/h4,6H,1-2H3
Clé InChI
XLMPYCGSRHSSSX-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
3-Mercapto-2-butanone is a sulfur-containing flavor compound mainly found in meat and meat products.[1][2] It is formed by the Maillard reaction between sugars and cysteine or thiamin, which are known precursors for meat-like flavorings.[3][4]
Actions biochimiques/physiologiques
Taste at 0.3-1.0 ppm
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
117.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
47.2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Origin of carbons in sulfur-containing aroma compounds from the Maillard reaction of xylose, cysteine and thiamine
Cerny C.
LWT--Food Science and Technology, 40(8), 1309-1315 (2007)
Important sulfur-containing aroma volatiles in meat.
Mottram DS & Madruga MS
ACS Symp. Ser., 564, 180?187-180?187 (1994)
Aroma volatiles from meatlike Maillard systems.
Mottram DS & Whitfield FB.
ACS Symp. Ser., 543, 180?191-180?191 (1994)
Flavour formation in meat and meat products: a review.
Mottram DS
Food Chemistry, 62(4), 415-424 (1998)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 26, 70-70 (2001)