Principaux documents
W373923
Sigma-Aldrich
4-Vinylphenol solution
10 wt. % in propylene glycol, FG
Synonyme(s) :
4-ethenylphenol, p-Hydroxystyrene, p-vinylphenol
W373923-SAMPLE-K
48,80 €
25 G
96,20 €
100 G
269,00 €
1 KG
2 160,00 €
48,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
W373923-SAMPLE-K
48,80 €
25 G
96,20 €
100 G
269,00 €
1 KG
2 160,00 €
About This Item
Numéro FEMA:
3739
Conseil de l'Europe Nº :
11257
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
4.057
Nomenclature NACRES :
NA.21
48,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Concentration
10 wt. % in propylene glycol
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
medicinal; chemical; phenolic; sweet
InChI
1S/C8H8O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6,9H,1H2
Clé InChI
FUGYGGDSWSUORM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
4-Vinylphenol solution has been used as an HPLC internal standard during the identification of 4-vinyl derivatives formed via decarboxylation of hydroxycinnamic acids extracted from corn cobs using phenolic acid decarboxylase (PAD) enzyme extracted from Lactobacillus plantarum.[1]
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Stomach,intestinal tract,Kidney,Bladder
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Bioproduction of 4-vinylphenol from corn cob alkaline hydrolyzate in two-phase extractive fermentation using free or immobilized recombinant E. coli expressing pad gene.
Salgado JM, et al.
Enzyme and Microbial Technology, 58, 22-28 null