Principaux documents
637408
Sigma-Aldrich
Methyl 4-vinylbenzoate
97%
1 G
157,00 €
5 G
503,00 €
157,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
157,00 €
5 G
503,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
solid
Essai:
97%
157,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
32-37 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-3-8-4-6-9(7-5-8)10(11)12-2/h3-7H,1H2,2H3
Clé InChI
NUMHUJZXKZKUBN-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl 4-vinylbenzoate can be used in the synthesis of vinyl monomers of bis-crowned malachite green leuconitrile, which can find applications in photoresponsive ionic conduction.[1] The co-polymer formed by reacting methyl 4-vinylbenzoate and (4-trimethylsilyl)styrene can be oxidized to form polyradicals with good membrane forming ability.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
"Synthesis of galvinoxyl unit-containing derivatives of poly (phenylacetylene) and polystyrene, and oxygen permeation behavior of their membranes"
Kaneko.T, et al.
Polymer, 41(12), 4437-4444 (2000)
"Cation complexation and photochromism of copolymers carrying pendant crowned malachite green moiety"
Kimura K, et al.
Macromolecules, 34(07), 2262-2268 (2001)