W355518
2-Isopropyl-4-methylthiazole
≥97%, FG
Synonyme(s) :
Peach thiazole, Tropical thiazole
47,40 €
About This Item
47,40 €
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Essai
≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5 (lit.)
pb
92 °C/50 mmHg (lit.)
Densité
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
green; nutty; fruity; earthy
Chaîne SMILES
CC(C)c1nc(C)cs1
InChI
1S/C7H11NS/c1-5(2)7-8-6(3)4-9-7/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
OFLXNHNYPQPQKW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter