W354805
2′-Hydroxyacetophenone
≥98%
Synonyme(s) :
2-Acetylphenol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Fragrance grade
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
Densité de vapeur
4.7 (vs air)
Pression de vapeur
~0.2 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.558 (lit.)
pb
213 °C/717 mmHg (lit.)
Pf
3-6 °C (lit.)
Densité
1.133 g/mL at 20 °C
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
hawthorne; herbaceous; phenolic; sweet
Chaîne SMILES
CC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,1H3
Clé InChI
JECYUBVRTQDVAT-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
222.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
106 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter