Principaux documents
445134
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyacetophenone
98%
5 G
88,80 €
25 G
285,00 €
88,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
88,80 €
25 G
285,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5COCH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
88,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
86-89 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
ketone
phenyl
Chaîne SMILES 
OCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,9H,6H2
Clé InChI
ZWVHTXAYIKBMEE-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Hydroxyacetophenone can be used as a starting material for the synthesis of:
  • Enantioselective 1R-phenyl-1,2-ethanediol in the presence of a rhodium(III) catalyst by asymmetric transfer hydrogenation.[1]
  • Copper(II) complexes of 2-hydroxyacetophenone N-substituted thiosemicarbazones.[2]
  • Chromium, molybdenum, and ruthenium complexes of 2-hydroxyacetophenone Schiff bases.[3]
  • 2-Hydroxyacetophenone-aroyl hydrazone derivatives for inhibition of copper corrosion in nitric acid.[4]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Resonance Raman intensity analysis of the excited-state proton transfer in 2-hydroxyacetophenone.
Peteanu LA and Mathies RA.
The Journal of Physical Chemistry, 96(17), 6910-6916 (1992)
Chromium, molybdenum and ruthenium complexes of 2-hydroxyacetophenone Schiff bases
Ali SA, et al.
Journal of Coordination Chemistry, 55(10), 1161-1170 (2002)
New copper (II) complexes of 2-hydroxyacetophenone N (4)-substituted thiosemicarbazones and polypyridyl co-ligands: structural, electrochemical and antimicrobial studies
John RP, et al.
Polyhedron, 23(16), 2549-2559 (2004)
Na Li et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(14) (2020-07-28)
Fluorophores with aggregation-induced emission enhancement (AIEE) characteristics applied in bioimaging have attracted more and more attention in recent years. In this work, a series of flavanone compounds with AIEE characteristics was developed and applied to fluorescence imaging of mitochondria and
Synthetic studies on optically active Schiff-base ligands derived from condensation of 2-hydroxyacetophenone and chiral diamines.
Gao WT and Zheng Z.
Molecules (Basel), 7(7), 511-516 (2002)