E26258
Ethylene carbonate
98%
Synonyme(s) :
1,3-Dioxolan-2-one
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
3.04 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.02 mmHg ( 36.4 °C)
Essai
98%
pb
243-244 °C/740 mmHg (lit.)
Pf
35-38 °C (lit.)
Densité
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1OCCO1
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
Clé InChI
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
Application
- In the synthesis of aliphatic polyurethanes using diamines and diols.
- As a precursor for ring-opening polymerization using KOH as initiator.
- As a reactant in the preparation of dimethyl carbonate, glycerol carbonate by transesterification reaction.
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
289.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
143 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.