F2003
Flavone
≥99.0%
Synonyme(s) :
2-Phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 2-Phenylchromone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.0%
Forme
powder
Pf
94-97 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1C=C(Oc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-10H
Clé InChI
VHBFFQKBGNRLFZ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADORA3(140) , ANPEP(290) , CYP1A2(1544)
mouse ... Hexa(15211)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Ar(24208) , Gabra2(29706)
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2