Principaux documents
W354708
Sigma-Aldrich
3-Heptanol
≥98%
Synonyme(s) :
Butyl ethyl carbinol
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3CH(OH)CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.20
Numéro FEMA:
3547
Beilstein:
1719067
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
544
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
2.044
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Essai
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
pb
66 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.821 g/mL at 20 °C
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
herbaceous
Chaîne SMILES 
CCCCC(O)CC
InChI
1S/C7H16O/c1-3-5-6-7(8)4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
RZKSECIXORKHQS-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Odor at 1.0%
Taste at 2 ppm
Autres remarques
Natural occurrence: Banana cranberry papaya potato, malt, peppermint, Scotch spearmint, butter, cooked beef, coffee and brandy.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27(4), 68-68 (2002)
Maria Stecklum et al.
In vitro cellular & developmental biology. Animal, 51(2), 183-191 (2014-10-02)
In the present study, purified human cord blood stem cells were co-cultivated with murine hepatic alpha mouse liver 12 (AML12) cells to compare the effect on endodermal stem cell differentiation by either direct cell-cell interaction or by soluble factors in